SYNC393230C
Synthware™ chromatography column with reservoir, coarse fritted disc and PTFE stopcock
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 26.0 mm × 305 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
Sinonimo/i:
Synthware C393230C, glass chromatograpy column
About This Item
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS top24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C393230C
tecniche
HPLC: suitable
Diam. int. × lungh.
26.0 mm × 305 mm
Capacità
500 mL
Compatibilità
suitable for chromatography
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)