Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
23151816
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartijoint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C373225
technique(s)
HPLC: suitable
I.D. × L
26.0 mm × 254 mm
capacity
50 mL
suitability
suitable for chromatography
General description
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?