Documenti fondamentali
SYNC368030
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 73.0 mm, L 305 mm
Sinonimo/i:
Synthware C368030, glass chromatograpy column
Scegli un formato
1 EA
CHF 211.00
CHF 211.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 211.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 211.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C368030
Diam. int.
73.0 mm
Lunghezza
305 mm
Compatibilità
suitable for chromatography
Categorie correlate
Descrizione generale
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)