Documenti fondamentali
SYNC362625
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 20.0 mm, L 254 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 106.00
CHF 106.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 106.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 106.00
Check Cart for Availability
Grado
for chromatography
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C362625
Diam. int.
20.0 mm
Lunghezza
254 mm
Compatibilità
suitable for chromatography
Categorie correlate
Descrizione generale
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)