Documenti fondamentali
SYNC361740C
Synthware chromatography column with PTFE stopcock and coarse frit
L 457 mm
Sinonimo/i:
Synthware C361740C, glass chromatograpy column
Scegli un formato
1 EA
CHF 125.00
CHF 125.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 125.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 125.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C361740C
Lunghezza
457 mm
Compatibilità
suitable for chromatography
Categorie correlate
Descrizione generale
With reinforced beaded top, coarse porosity fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)