Documenti fondamentali
SYNC361330
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 10.0 mm, L 305 mm
Sinonimo/i:
Synthware C361330, glass chromatograpy column
Scegli un formato
1 EA
CHF 110.00
CHF 110.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 110.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 110.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C361330
Diam. int.
10.0 mm
Lunghezza
305 mm
Compatibilità
suitable for chromatography
Categorie correlate
Descrizione generale
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)