Passa al contenuto
SYNC341014
Synthware Dewar microscale condenser
joint: ST/NS 14/20, I.D. 31 mm, D 90 mm
Sinonimo/i:
Synthware C341014, sidearm dewar condenser
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
40161501
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
joint
joint: ST/NS14/20
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
C341014
D
90 mm
I.D.
31 mm
General description
Synthware micro Dewar condenser is a compact, insulated condenser designed for low-temperature applications. It features a double-walled construction with a vacuum layer to minimize heat transfer, allowing efficient condensation of vapors while maintaining a stable low temperature. Large opening in the top for use with dry ice. Side joints is at a 90° angle.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)