Vai a
SYNC114200
Synthware™ cold finger condenser
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
Sinonimo/i:
Synthware C114200, Cold finger condenser with drip tip
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 95.60
CHF 81.26
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
CHF 81.26
Prezzo di listinoCHF 95.60Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C114200
hose size
10 mm
General description
Extended offset lower tip for drop control.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SYNC111420SYNC114250SYNC243445
description
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
description
joint: ST/NS 14/20, hose size 8 mm
description
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
description
joint: ST/NS 34/45, jacket L 190 mm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C114200
manufacturer/tradename
Synthware C111420
manufacturer/tradename
Synthware C114250
manufacturer/tradename
Synthware C243445
hose size
10 mm
hose size
8 mm
hose size
10 mm
hose size
-
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS34/45
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ cold finger condenser
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)