Documenti fondamentali
SYNA902440
Synthware Claisen distillation adapter with compression cap thermometer port
joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware A902440, Glass Distillation Adapter Claisen Thermometer
Scegli un formato
1 EA
CHF 102.00
CHF 102.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 102.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
CHF 102.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A902440
Categorie correlate
Descrizione generale
With threaded thermometer port, supplied complete with Nylon cap and Viton® O-ring to accommodate 6-7.5 mm O.D. thermometer.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)