Documenti fondamentali
SYNA891922
Synthware distilling adapter with 105 degree bend
top joint: ST/NS 19/22, bottom joint: ST/NS 19/22
Sinonimo/i:
Synthware 891922, bent distillation adapter
Scegli un formato
1 EA
CHF 40.00
CHF 40.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 40.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
CHF 40.00
Check Cart for Availability
Giunto
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top19/22
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A891922
Descrizione generale
With an inner drip joint at the bottom and an outer joint at the top.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)