Documenti fondamentali
SYNA831922
Synthware inlet adapter with fritted disc
joint: ST/NS 19/22
Sinonimo/i:
Synthware A831922, glass inlet adapter
Scegli un formato
1 EA
CHF 39.70
CHF 39.70
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 39.70
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
CHF 39.70
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS19/22
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A831922
Categorie correlate
Descrizione generale
With an extra coarse disc to prevent solid from being introduced into reaction system during liquid transfer.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)