Documenti fondamentali
SYNA462424
Synthware modified anti-splash adapter with fritted disc
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware A462424, Anti-splash adapter, splash head, bump trap
Scegli un formato
1 EA
CHF 153.00
CHF 153.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 153.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
CHF 153.00
Check Cart for Availability
Giunto
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A462424
Capacità
100 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
With extra coarse fritted disc sealed above lower inner joint. Frit reduces foam overflow from being drawn into the condenser.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)