Documenti fondamentali
SYNA321420
Synthware vacuum adapter
female joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware A321420, glass vacuum adapter
Scegli un formato
1 EA
CHF 26.20
CHF 26.20
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 26.20
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
CHF 26.20
Check Cart for Availability
Giunto
female joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A321420
Descrizione generale
Ideal for use as a vent or for the introduction of pressure/vacuum.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)