Documenti fondamentali
SYNA202445
Synthware reducing adapter
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 45/50
Sinonimo/i:
Synthware A202445, glass reducing adapter, connecting adapter
Scegli un formato
1 EA
CHF 59.30
CHF 59.30
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 59.30
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
CHF 59.30
Check Cart for Availability
Giunto
bottom joint: ST/NS45/50
joint: ST/NS top24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A202445
Categorie correlate
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)