Documenti fondamentali
SYNA201419
Synthware reducing adapter
top joint: ST/NS 14/20, bottom joint: ST/NS 19/22
Sinonimo/i:
Synthware A201419, glass reducing adapter, connecting adapter
Scegli un formato
1 EA
CHF 27.50
CHF 27.50
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 27.50
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
CHF 27.50
Check Cart for Availability
Giunto
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A201419
Categorie correlate
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)