Documenti fondamentali
SYNA121420
Synthware vacuum transfer adapter with PTFE stopcocks
joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware A121420, glass vacuum transfer adapter
Scegli un formato
1 EA
CHF 165.00
CHF 165.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 165.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
CHF 165.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A121420
Categorie correlate
Descrizione generale
With 2 mm PTFE stopcock. For transfer of sensitive and hazardous solutions.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)