Documenti fondamentali
SM40100201
Sigma-Aldrich
SmartPor, alumina membrane
thickness 100 μm, pore diameter 40 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 1 pieces
Scegli un formato
1 EA
CHF 229.00
CHF 229.00
Spedizione prevista il29 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 229.00
About This Item
Formula condensata:
Al
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 229.00
Spedizione prevista il29 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
Pore geometry: trigonal arrangement
Confezionamento
pkg of 1 pieces
Misura
20 mm × 20 mm
Spessore
100 μm
Dimensione pori
125 nm (interpore distance)
40 nm pore diameter
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)