Documenti fondamentali
SLW718347
Pyrex® Pestle
rough finish, L 125 mm
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 718347
Scegli un formato
1 EA
CHF 22.80
CHF 22.80
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 22.80
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
CHF 22.80
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
Produttore/marchio commerciale
718347
SciLabware
Lunghezza
125 mm
Descrizione generale
  • Ideal for crushing solids into powders for easier handling
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • Available in a rough or glazed finish
  • For use with Pyrex Mortars
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)