Documenti fondamentali
SLW443042N
Pyrex® Separating funnel, Gilson style with PTFE key
125 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 443042N
Scegli un formato
1 EA
CHF 123.00
CHF 123.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 123.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 123.00
Check Cart for Availability
Materiali
PTFE key
glass stopper (hollow)
Giunto
joint stopper19/26
Produttore/marchio commerciale
443042N
SciLabware
Capacità
125 mL
125 mL
Foro rubinetto
1.5 mm
Descrizione generale
  • Gilson style separating funnel with long delivery stem for good control of the liquid/liquid interface
  • With interchangeable PTFE key for grease free performance
  • Supplied with hollow glass stopper
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)