SLW3775/02M
Pyrex® Chromatography column, plain, length 355 mm, stem O.D. 8 mm
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 3775/02M
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
3775/02M
SciLabware
Lunghezza
355 mm , excluding stem
Diam. est. corpo
14 mm
Lungh. stelo
45 mm
D.E. stelo
8 mm
Dimensione pori
Grade 1 porosity
Descrizione generale
- Simple and economical column - ideal for educational use
- With chemically resistant glass sintered disc - porosity 1
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)