SLW3760/04
Pyrex® Filter funnel cylindrical, with sintered glass disc
130 mL, disc diam. 30 mm, pore size grade 2
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 3760/04
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
Produttore/marchio commerciale
3760/04
SciLabware
Altezza
300 mm
Diam. est. corpo
34 mm
Capacità
130 mL
130 mL
Diam. disco
30 mm
Diam. filtro
30 mm
Dimensione pori
grade 2
Descrizione generale
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Ideal for filtering precipitates
- 3770 series 20 mm diameter sintered discs
- 3760 series 30 mm diameter sintered discs
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)