Documenti fondamentali
SLW3760/02
Pyrex® Filter funnel cylindrical, with sintered glass disc
130 mL, disc diam. 30 mm, pore size grade 1
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 3760/02
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
Produttore/marchio commerciale
3760/02
SciLabware
Altezza
300 mm
Diam. est. corpo
34 mm
Capacità
130 mL
130 mL
Diam. disco
30 mm
Diam. filtro
30 mm
Dimensione pori
grade 1
Descrizione generale
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Ideal for filtering precipitates
  • 3770 series 20 mm diameter sintered discs
  • 3760 series 30 mm diameter sintered discs
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)