Documenti fondamentali
SLW3295/02
Pyrex® Burettes, class B with PTFE key
10 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 3295/02
Scegli un formato
1 EA
CHF 40.00
CHF 40.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 40.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
CHF 40.00
Check Cart for Availability
Materiali
PTFE key
Caratteristiche
graduations 0.02 mL
Produttore/marchio commerciale
3295/02
SciLabware
Lunghezza
820 mm
Capacità
10 mL
Descrizione generale
  • Complies with ISO 385
  • Fitted with interchangeable PTFE keys for grease-free performance, with 1.5mm bore
  • White enamel graduations for good visibility with dark coloured solutions
  • Manufactured from borosilicate glass for increased chemical resistance
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)