Documenti fondamentali
SLW3215/12P
Pyrex® Mixing cylinder, class B, detachable foot,
250 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 3215/12P
Scegli un formato
2 EA
CHF 79.30
CHF 79.30
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
CHF 79.30
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 79.30
Check Cart for Availability
Materiali
polyethylene base
polyethylene stopper
Giunto
joint stopper29/32
Caratteristiche
graduations 2.0 mL
detachable foot
Produttore/marchio commerciale
3215/12P
SciLabware
Altezza
320 mm
Capacità
250 mL
Descrizione generale
  • Complies with ISO 4788
  • Comprises borosilicate glass cylinder, polyethylene foot, and polyethylene stopper
  • Replacement parts available separately
  • Graduations in white enamel
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)