Documenti fondamentali
SLW3215/10P
Pyrex® Mixing cylinder, class B, detachable foot,
100 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 3215/10P
Scegli un formato
2 EA
CHF 51.70
CHF 51.70
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
CHF 51.70
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 51.70
Check Cart for Availability
Materiali
polyethylene base
polyethylene stopper
Giunto
joint stopper24/29
Caratteristiche
graduations 1.0 mL
detachable foot
Produttore/marchio commerciale
3215/10P
SciLabware
Altezza
270 mm
Capacità
100 mL
Descrizione generale
  • Complies with ISO 4788
  • Comprises borosilicate glass cylinder, polyethylene foot, and polyethylene stopper
  • Replacement parts available separately
  • Graduations in white enamel
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)