Documenti fondamentali
SLW2140/01M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 35 mm
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 2140/01M
Scegli un formato
10 EA
CHF 179.00
CHF 179.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
CHF 179.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
CHF 179.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
Descrizione
fits filter diam. 45 - 55 mm
Caratteristiche
short stem
Produttore/marchio commerciale
2140/01M
SciLabware
Diam. filtro
45—55 mm
Lungh. stelo
35 mm
D.E. stelo
8 mm
D.E. sommità
35 mm
Descrizione generale
  • With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)