Documenti fondamentali
SLW1597/04D
Pyrex® Desiccator plate
plate size 200 mm
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1597/04D
Scegli un formato
1 EA
CHF 74.70
CHF 74.70
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 74.70
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 74.70
Check Cart for Availability
Materiali
metal
Produttore/marchio commerciale
1597/04D
SciLabware
Dimens. piastra
200 mm
Descrizione generale
Metal perforated plate for use with Pyrex vacuum and non-vacuum desiccators
Caratteristiche e vantaggi
  • Manufactured from metal
  • Plate perforated
  • For use with PYREX® vacuum and non-vacuum desiccators
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)