Documenti fondamentali
SLW1526/20D
Pyrex® Reagent bottles, unground narrow neck
capacity 15000 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1526/20D
Scegli un formato
1 EA
CHF 553.00
CHF 553.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 553.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
CHF 553.00
Check Cart for Availability
Materiali
Pyrex bottle
colorless bottle
narrow-mouth bottle
Giunto
Joints ST/NS neck (59)
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1526/20D
Diametro bottiglia × alt.
258 mm × 460 mm
Capacità
15000 mL
D.I. collo
59 mm
Descrizione generale
  • Complies with ISO 4796
  • Borosilicate glass with unground neck
  • For use with rubber stoppers (not supplied)
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)