SLW1515/12D
Pyrex® Reagent bottles, round bottom with reusable screw caps
capacity 2000 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1515/12D
Scegli un formato
CHF 1’060.00
Spedizione prevista il23 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 1’060.00
Spedizione prevista il23 aprile 2025
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE seal
Pyrex bottle
black PBT cap
colorless bottle
round bottle
round bottom
white graduation
Giunto
Joints threaded neck (SVL 60)
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1515/12D
Diametro bottiglia × alt.
136 mm × 245 mm
Dimens. tappo
60 mm
Capacità
2000 mL
Descrizione generale
- Complies with ISO 4796-1
- Ideal for storage of reagents, analytical standards and culture media etc.
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Excellent resistance to chemical attack and high temperatures
- Supplied with PBT screwcaps having a PTFE faced sealing disc
- Withstands hot air sterilisation up to 180 deg. C
- Autoclavable
- White graduations and marking spot
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)