Documenti fondamentali
SLW1140/08D
Pyrex® Erlenmeyer flask, wide neck, with printed trace code
capacity 250 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1140/08D
Scegli un formato
10 EA
CHF 89.00
CHF 89.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
CHF 89.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 89.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Giunto
joint neckWIDE-MOUTH
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduated
without cap
with printed trace code
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1140/08D
Altezza
140 mm
Diam. est. corpo
85 mm
Capacità
250 mL
D.I. collo
46 mm
Descrizione generale
  • Complies with DIN ISO 24450
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Excellent thermal performance
  • High resistance to chemical attack
  • White enamel graduations and marking spot
  • Graduated to capacity
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
Altre note
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)