Documenti fondamentali
SLW1015/04D
Pyrex® Berzelius beakers, graduated, tall form with spout, with printed trace code
100 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1015/04M
Scegli un formato
10 EA
CHF 67.70
CHF 67.70
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
CHF 67.70
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
CHF 67.70
Check Cart for Availability
Caratteristiche
graduated
Produttore/marchio commerciale
1015/04D
SciLabware
Altezza
80 mm
D.E.
48 mm
Capacità
100 mL
Descrizione generale
  • Complies with ISO 3819 and DIN 12331
  • Manufactured from Pyrex® borosilicate glass
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
  • Tall form with spout
  • White graduations and marking spot
Altre note
Browse all glass beakers
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)