Documenti fondamentali
SIK4120-30
Sigma-Aldrich
12,12,13,13,14,14,15,15,15-Nonafluoropentadecyltriethoxysilane
95%
Scegli un formato
250 MG
CHF 149.00
1 G
CHF 448.00
CHF 149.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 149.00
1 G
CHF 448.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H37F9O3Si
Peso molecolare:
536.59
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 149.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
liquid
Durata
3 years under the recommended conditions
Applicazioni
These products are used to form water repellent surface coating and/or lubricated surfaces on silicon, silicon oxide, etc.
The fluorinated carbon gives the omniphobic properties to the surface. The coated surface is more water repellent when a product having more fluorinated carbons is used.
The silane group provide a linker to covalently bond to silicon and silicon oxide surfaces.
The methoxy groups are more reactive than the ethoxy ones, but they release methanol instead of ethanol for ethoxy groups.
Note legali
Product of SiKEMIA
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)