Documenti
S997781
2-(5,6,7,8-TETRAHYDRO-BENZO(4,5)THIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4-YLAMINO)-ETHANOL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C12H15N3OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.337
Numero MDL:
Altre note