Documenti
S977624
1-(4-MEO-PH)-3-(4-MEO-PHENYLAMINO)-5-(4-NITRO-PHENYL)-1,5-DIHYDRO-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H21N3O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
431.452
Numero MDL:
Altre note