Documenti
S927651
BIS(1-ETHYL-3-METHYL-2-BENZIMIDAZOLINYL)PHOSPHONIUM TETRAFLUOROBORATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H24BF4N4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
438.219
Numero MDL:
Altre note