Passa al contenuto
MilliporeSigma
Tutte le immagini(1)
Documenti fondamentali
S896055
4-BENZYLOXY-1-CYANO-1-CYCLOHEXANEACETONITRILE
AldrichCPR
Scegli un formato
100 μG
$448.92
$448.92
Prezzo di listino$522.00Risparmia il 14%
Solitamente spedito entro 5 giorni lavorativi. (Per ordini al di fuori degli USA, considerare 1-2 settimane in più per la consegna)
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB04901
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
$448.92
About This Item
Formula condensata:
C16H18N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.335
Numero MDL:
$448.92
Prezzo di listino$522.00Risparmia il 14%
Solitamente spedito entro 5 giorni lavorativi. (Per ordini al di fuori degli USA, considerare 1-2 settimane in più per la consegna)
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB04901
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
SAB5200988SAB5200888SAB5200904
conjugate
unconjugated
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
phycoerythrin (R-PE) conjugate
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human, mouse, rat
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
clone
S327A-38, monoclonal
clone
S327A-38, monoclonal
clone
S327-95, monoclonal
clone
S327-95, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Altre note
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of rare and unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH'S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT AS-IS AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)