Documenti
S786454
4'-CHLORO-3-HYDROXY-2'-METHYL-2-NAPHTHALILIDE MONOPHOSPHATE ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H15ClNO5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
391.751
Numero MDL:
Altre note