Documenti
S773514
4-(3-CHLOROPHENYL)-1-(4-FLUOROPHENYLUREIDOACETYL)SEMICARBAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H15ClFN5O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
379.781
Numero MDL:
Altre note