Key Documents
S761494
2-((3,3-DIMETHYL-2-OXO-1-PHENYL)BUTYL)-4-METHOXY-N-METHYLBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H25NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
339.438
Numero MDL:
Altre note