Documenti
S66665
5-BUTYRYL-4,4-DIMETHYL-4,5-DIHYDRO-1H-[1,2]DITHIOLO[3,4-C]QUINOLINE-1-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H17NOS3
Numero CAS:
Peso molecolare:
335.512
Numero MDL:
Altre note