Documenti
S622257
1-HEXADECANESULFONIC ACID (2-CHLORO-ALPHA-MORPHOLINOBENZYLIDENE)HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C27H46ClN3O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
528.203
Numero MDL:
Altre note