Key Documents
S615366
2,7-DIHYDROXY-1,2,4A,8A-TETRA-H-2,4,6,8-TETRA-ME-1,4-ETHENONAPHTHALEN-3(4H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H20O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.336
Numero MDL:
Altre note