Documenti
S524190
PARA-TOLUENESULFONIC ACID (2-HYDROXY-1-NAPHTHYLMETHYLENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H16N2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.404
Numero MDL:
Altre note