Documenti
S498793
2,4-DICHLORO-N-(4-(2,6-DIMETHOXY-PYRIMIDIN-4-YLSULFAMOYL)-PHENYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H16Cl2N4O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
483.333
Numero MDL:
Altre note