Documenti
S498726
4-METHYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(3-(2-NITRO-PHENYL)-THIOUREIDO)-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H15Cl3N4O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
461.757
Numero MDL:
Altre note