Documenti
S496405
2-METHYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(3-O-TOLYL-THIOUREIDO)-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H18Cl3N3OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
430.787
Numero MDL:
Altre note