Documenti
S49418
(1-BENZOYLAMINO-2,2-DICHLORO-VINYL)-PHOSPHONIC ACID DIETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C13H16Cl2NO4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.157
Numero MDL:
Altre note