S49213
2,2,2-TRIFLUORO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{2,2,2-TRICHLORO-1-[(TRIFLUOROACETYL)AMINO]ETHOXY}ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C8H4Cl6F6N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
502.841
Numero MDL:
Altre note