Documenti
S43576
3-(5-METHOXY-2-{2-[(Z)-(5-METHOXY-3-(3-SULFOPROPYL)-1,3-BENZOTHIAZOL-2(3H)-YLIDENE)METHYL]-1-BUTENYL}-1,3-BENZOTHIAZOL-3-IUM-3-YL)-1-PROPANESULFONATE COMPOUND WITH PYRIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C32H37N3O8S4
Numero CAS:
Peso molecolare:
719.923
Numero MDL:
Altre note