Key Documents
S344230
2-(4-N(2-CHLOROETHYL)METHYLAMINO)STYRYL-133-TRIMETHYL-3H-PSEUDOINDOLIUM CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H26Cl2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
389.372
Numero MDL:
Altre note